Orders LinkContactUsLinkComponent
Inbedringen
Inbedringen
Supplier:   Simport Scientific
Inbedringen
Supplier:  Simport Scientific
Certificates
Inbedringen
5 Options Available Below
Product Details & Documents
PS. Deze inbed-ringen zijn geschikt voor het vasthouden en identificeren van weefselmonsterblokken en passen goed in spankopadaptors van het microtoom.
  • Het geëtste schrijfveld op de ring is gemarkeerd met een identificatienummer en wordt bovenop het weefselblokje geplaatst
  • Onderin wordt extra paraffine gegoten om de ring aan het weefselblokje te plakken
  • De inbed-ring houdt tijdens het snijden van coupes het weefselmonster stevig op zijn plaats in de spankopadapter van het microtoom, en verzorgt tijdens opslag de identificatie van het monster
Product Family Options
Product Information
  • Kleur
    Availability
    Price
  • wit
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1.000 ST
       151,00 €
  • roos
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1.000 ST
       151,00 €
  • groen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1.000 ST
       151,00 €
  • geel
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1.000 ST
       151,00 €
  • blauw
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1.000 ST
       151,00 €