Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M485
Supplier: Simport Scientific
Certificates
About this item
Acetal polymeer, vergelijkbaar met M492, maar covers zijn al verwijderd van cassettes en zijn apart verpakt in de koffer.
- Handig voor cassettelabelingsinstrumenten omdat de afdekkingen al zijn verwijderd
- Bestand tegen de chemische werking van histologische solventen
- Doorstroomslots om de vloeistofuitwisseling te maximaliseren
Frequently Bought Together