Orders LinkContactUsLinkComponent
Gasslangen
Gasslangen
10 mm, 2 mm, 14 mm
Catalogus # 451-4330
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Gasslangen
Catalogus # 451-4330
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Gasslangen
Gasslangen
10 mm, 2 mm, 14 mm
Price
28,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents
Red rubber gas tubing for gas burners, without sheath or armouring, in line with DIN 30 664. For all gases in line with DVGW process sheet G 260.
Operating pressure up to 100 mbar
Documents
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    14 mm
  • Buis int.Ø:
    10 mm
  • Wanddikte:
    2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.