Hittebestendige handschoenen, Topfire Kermel®
Catalogus # 112-1077
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Specificaties
- Handschoenmaat:10
- Ambidexter/handspecifiek:Ambidexter
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Herbruikbaar
- Kleur:groen/grijs
- Lengte:370 mm
- Seq:02
- Dikte:1,1 - 1,5 mm
- EN-norm:EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX)
- Voeringmateriaal:Canvas
- VPE:1 PAIR
Specificaties
Over dit artikel
Gloves made from boucle Kermel® (1300 g/m²) with Canvas lining.
- Canvasvoering op de palm en de rug van de hand
- Duimstiksel verstevigd met Kevlar® fleece
- Splitleren manchetten, lengte 130 mm
- Hittebestendig tot 500 °C
Ideal for use in foundries and glassmaking industries.
Certificeringen: EN 388:2016 (3X43E), EN 407 (4443XX), Cat. III