Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® 39-122 / 39-124
: Ansell
These strong reusable nitrile gloves feature a 100% cotton liner and textured palm and fingers. They provide excellent resistance to abrasion, cuts and snags plus first-class chemical protection.
- Uitstekende grip in zowel vochtige als droge omstandigheden
- Biedt een zeer hoge mate van flexibiliteit, comfort en bescherming
- Bestand tegen petrochemicaliën, alcoholen, reinigingsmiddelen, vetten en oliën alsook oplosmiddelen
Deze handschoenen bieden een uitstekende bestendigheid tegen afslijting, snijden en scheuren, en een eersteklas bescherming tegen chemische stoffen.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), AQL 1,0 Cat III
Goedgekeurd voor gebruik met voedsel
Goedgekeurd voor gebruik met voedsel
- Catalog No:
- 112-3507
- 112-4255
- 112-4256
- 112-4257
- 112-3508
- 112-4254
- 112-3506
- 112-3509
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Afwerking:
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Rough
- Manchetstijl:
- Gekarteld
- Gekarteld
- Gekarteld
- Gekarteld
- Gekarteld
- Gekarteld
- Gekarteld
- Gekarteld
- EN-norm:
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX)
- Goedgekeurd voor voedselcontact:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together