Chemisch bestendige handschoenen, AlphaTec® Solvex® 37-900
: Ansell
These cotton flock lined gloves feature a special nitrile coating and a textured finish ensuring a safe grip.
- Density tested
- Anatomical design, reduces hand fatigue
- Sanitised/Actifresh: Contains fungicidal and bacteriostatic agent to maintain hand hygiene and protect against skin irritation
Ideal for use in chemical processing, manufacture of semiconductors and agriculture (handling of pesticides).
Thickness: 0,425 mm
Colour: Red
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0.065
: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.
- Catalog No:
- 112-0970
- 112-0971
- 112-0972
- 112-0968
- 112-0969
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Herbruikbaar
- Voeringmateriaal:
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Katoen
- Afwerking:
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Reversed lozenge
- Manchetstijl:
- Recht
- Recht
- Recht
- Recht
- Recht
- EN-norm:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X)
Frequently Bought Together