Cleanroom handschoenen, latex, steriel, BioClean Alpha™
Supplier: Nitritex
Certificates
About this item
These latex gloves with beaded cuffs are hand-specific and anatomically shaped.
- Sterile, powder-free, textured surface
- Extra thick cuff to reduce the incidence of tearing when donning
- Protein level less than 50 µg/g
- Each size carries a unique barcode on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
- Cuff marking: Ink Print Size and L or R
- AQL 1,5
- Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Suitable for use in Class 10, ISO 4 or EU GMP Grade A cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff); 0,21 mm (palm); 0,23 mm (fingers)
Colour: White
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU)2016/425 Module D certifications.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009 and EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Conforms to Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment PPE Regulation (EU)2016/425.
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Complies with the requirements of European Glove Standards EN 420:2003 +A1:2009 and EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 and EN 421:2010.
Physical properties comply with European Medical Glove Standard EN 455-2:2015.
Sterilized in accordance with ISO 11137-1:2006.
Suitable for contact with dry, alcoholic and acidic foodstuffs. Regulation (EC)1935/2004 and (EC) 2023/2006.
Packaging: één cuffed paar per kunststof binnenzak; een binnenzak per EasyTear™ PE-zak; 10 paar per verzegelde buitenste PE-zak; 20 buitenzakken per doos (200 paar).
Specifications
- Catalog No:
- 112-3059
- 112-3058
- 112-3057
- 112-3056
- 112-3055
- 112-3061
- 112-3060
- Ambidexter/handspecifiek:
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Handspecifiek
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Voor eenmalig gebruik
- Gepoederd/poedervrij:
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- poedervrij
- Cleanroomklasse:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Manchetstijl:
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Rolrand
- Boorddikte:
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- 0,18 mm
- Vingerdikte:
- 0,24 mm
- 0,24 mm
- 0,24 mm
- 0,24 mm
- 0,24 mm
- 0,24 mm
- 0,24 mm
- Handpalmdikte:
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- 0,20 mm
- Trekvastheid:
- Min. 14 Mpa
- Min. 14 Mpa
- Min. 14 Mpa
- Min. 14 Mpa
- Min. 14 Mpa
- Min. 14 Mpa
- Min. 14 Mpa
- EN-norm:
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
- EN 455, EN 374
Specifications
Frequently Bought Together