Cleanroom handschoenen, latex, Kimtech™ G3
Catalogus # 112-0533
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Specificaties
- Handschoenmaat:XL
- Verpakt:10 zakken, 100 elk
- Ambidexter/handspecifiek:Ambidexter
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Voor eenmalig gebruik
- Gepoederd/poedervrij:poedervrij
- Kleur:natuur
- Lengte:300 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- EN-norm:EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Manchetstijl:Rolrand
- Cleanroomklasse:1/ISO 3
- Vingerdikte:0,22 mm
- Handpalmdikte:0,20 mm
- Boorddikte:0,15 mm
- VPE:1.000
Specificaties
Over dit artikel
Ambidextrous gloves with tapered, beaded cuffs for easy donning and better seal on garment.
- Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde afwerking
- Herhaaldelijk gewassen in ultrapuur gedeïoniseerd water om consistente regeling van deeltjes en extraheerbare stoffen te garanderen
- Uitzonderlijke grip in zowel vochtige als droge omstandigheden zonder dat de vingergevoeligheid verminderd wordt
Geschikt voor gebruik in cleanrooms Klasse 1, ISO 3, M1.5.
Length: 300 mm
Thickness: 0,20 mm (palm)
Colour: Natural
Certificeringen: PPE Cat III (EU) 2016/425; EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS); AQL 1.5
Verpakking: dubbel verpakt in polyethyleen om zuiverheid te garanderen.