Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter trechter
Filter trechter
50 - 100 ml, Roestvrij staal, 47 - 50 mm
Catalogus # 516-8929
Filter trechter
Catalogus # 516-8929
Filter trechter
Filter trechter
50 - 100 ml, Roestvrij staal, 47 - 50 mm
Price
1 950,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal, autoclaveerbaar.
Voor vacuümfiltratie, ultieme chemische weerstand en eenvoudige montage.
Filtratiegebied: 9,6 cm²
Totaal Ø×L: 66×163 mm
Let op: Opmerking: niet aanbevolen voor gebruik met vluchtige vloeistoffen of zeer zuivere brandstoffen, aangezien ontploffing het gevolg kan zijn van de statische ontlading.
Specificaties
  • Capaciteit:
    50 - 100 ml
  • Materiaal:
    Roestvrij staal
  • Seq:
    02
  • Voor filter Ø:
    47 - 50 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    Funnel, 300 ml, no flask; replacement support screen for 4221-N
    516-9190
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 49,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glazen gesinterde steunvoet met zijarm
    Glazen gesinterde steunvoet met zijarm
    516-8922
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 544,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glazen gesinterde steunvoet met nr. 8 siliconenstop
    Glazen gesinterde steunvoet met nr. 8 siliconenstop
    516-7567
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 275,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 233,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 277,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 282,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 511,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Aluminium clamp, anodised
    Aluminium clamp, anodised
    516-9194
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 261,00 €