Orders LinkContactUsLinkComponent
Dekglas-tang
Dekglas-tang
160 mm
Catalogus # 100-0331
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Dekglas-tang
Catalogus # 100-0331
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Dekglas-tang
Dekglas-tang
160 mm
Price
107,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and from 10 - 12% nickel)
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
Specificaties
  • Lengte:
    160 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.