Orders LinkContactUsLinkComponent
Puntpincet
Puntpincet
recht, scherp, 258 PEEK, 125 mm
Catalogus # 232-1990
Leverancier:   OUTILS RUBIS
Puntpincet
Catalogus # 232-1990
Leverancier:  OUTILS RUBIS
Puntpincet
Puntpincet
recht, scherp, 258 PEEK, 125 mm
Price
81,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PEEK, reinforced with 30% carbon fibre. Universal forceps for a variety of laboratory and electronics-based applications. Often used in the disc drive industry and for ceramic parts.
  • Abrasion resistant, very durable
  • Soft, scratch-resistant, anti-magnetic, no electrostatic charges
  • Temperature resistant up to 250 °C (short exposure up to 300 °C)
  • Can be sterilised at 143 °C
Specificaties
  • Type:
    258 PEEK
  • Omschrijving:
    recht, scherp
  • Lengte:
    125 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.