Stromingsindicator schoepenwiel
Catalog # 229-0577
Supplier: KARTELL
Specifications
- Omschrijving:Stromingsdetector, draaiwiel
- Materiaal:SAN
- Aansluiting:Barbed
- VPE:1
- Buis Ø:6 - 11 mm
Specifications
About this item
Deze stromingsindicator vervaardigd uit styreen-acrylonitril (SAN) zorgt voor een duidelijke indicatie van de stroming aangezien de rotatiesnelheid van het schoepenwiel evenredig is aan de stroomsnelheid.
- Voor vloeistofstromen tot 5 ml/s
- Aanbevolen maximumstroomsnelheid tot 95 ml/s
- Maximumdruk: 2 bar
Connector o.d.: 6.5 - 11 mm
W×D×H (mm): 90×15×40
Caution: Kan gebruikt worden met gassen, maar niet met corrosieve vloeistoffen of boven 85 °C.