Ontluchtingsfilter AcroVent®
Catalogus # 514-4108
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specificaties
- Filtreeroppervlakte:19,6 cm²
- Poriëngrootte:0,2 µm
- Maximumtemperatuur:130 °C
- In-/uitlaat:for tubing Ø 6,4 - 12,7 mm
- Max. druk:4,1 bar
- Luchtdebiet:8 L/min (0,2 bar)
- VPE:10
Specificaties
Over dit artikel
Economische filter voor eenmalig gebruik dat de kans op verontreiniging verkleint. Ideaal voor gasleidingen voor CO₂-stoven.
PTFE hydrofoob membraan, PP behuizing.