Spuitfilters, Acrodisc® DMSO-Safe
Catalogus # 514-4011
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specificaties
- Ø:25 mm
- Filtreeroppervlakte:2,8 cm²
- Poriëngrootte:0,20 µm
- Steriliteit:Steriel
- Type:DMSO-Safe
- Maximumtemperatuur:55 °C
- Seq:01
- Max. werkdruk:6,2 bar
- Waterdebiet:60 ml/min (2,1 bar)
- VPE:50
- Inlet/outlet connections:Vrouwelijke luer-lock/mannelijke luer-slip
Specificaties
Over dit artikel
Voor dimethylsulfoxide (DMSO) bevattende oplossingen. Sterilisatie van media die worden gebruikt voor cryoconservering van cellen.
Nylon membraan, PP-behuizing, steriel.