ContactUsLinkComponent
Filtreercapsules Polycap™, Whatman™
Filtreercapsules Polycap™, Whatman™
Certificates
undefined
Filtreercapsules Polycap™, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-0985
  • 516-0915
  • 516-0983
  • 515-2544
  • 515-2538
  • 515-2555
  • 515-2537
  • 515-2541
  • 515-2536
  • 515-2540
  • 515-2553
  • 515-2547
  • 515-2533
  • 515-2551
  • 515-2531
  • 515-2552
  • 515-2546
  • 515-2532
  • 516-0984
  • Type:
  • Polycap™ TC 150, PES, met vulkapje, steriel
  • Polycap™ TC 150, PES, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, met vulkapje, steriel
  • Polycap™ TC 75, PES, met vulklok, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, met vulkapje, niet-steriel
  • Polycap™ TC 150, PES, met vulkapje, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, met vulklok, steriel
  • Polycap™ TC 75, PES, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, met vulklok, steriel
  • Polycap™ TC 75, PES, steriel
  • Polycap™ TC 150, PES, steriel
  • Polycap™ TC 75, PES, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, steriel
  • Polycap™ TC 150, PES, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, steriel
  • Polycap™ TC 150, PES, steriel
  • Polycap™ TC 75, PES, steriel
  • Polycap™ TC 36, PES, steriel
  • Polycap™ TC 75, PES, met vulkapje, steriel
  • Filtratieoppervlak:
  • 1900 cm²
  • 1900 cm²
  • 440 cm²
  • 930 cm²
  • 440 cm²
  • 1900 cm²
  • 440 cm²
  • 930 cm²
  • 440 cm²
  • 930 cm²
  • 1900 cm²
  • 930 cm²
  • 440 cm²
  • 1900 cm²
  • 440 cm²
  • 1900 cm²
  • 930 cm²
  • 440 cm²
  • 930 cm²
  • Max. druk:
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
Specifications
Frequently Bought Together