Monsternamecapsules, GWV
GWV capsules met een grote inhoud zijn ontwikkeld voor de bereiding van grondwatermonsters voor het analyseren van opgeloste metalen. De certificering voor de analyse van 42 metalen is op elke verpakking afgedrukt.
- Voldoet aan de filtratie-eisen van de U.S. EPA. voor 0,45 µm filtratie
- Vermindert de noodzaak van meerdere filterwisselingen bij het filteren van slib en met deeltjes beladen grondwater en zorgt voor een snelle filtratie
- GWV biedt vijf keer het filteroppervlak van conventionele filters van 142 mm
Versapor®-membraan (acryl-copolymeer op een ongeweven onderlaag) in een PP-behuizing.
- Catalog No:
- 516-7533
- 516-7534
- 516-7508
- Filtratieoppervlak:
- 700 cm²
- 700 cm²
- 700 cm²
- In-/uitlaat:
- 1/8" MNPT
- 1/8" MNPT
- 1/8" MNPT
- Øxl:
- 64×114 mm
- 64×114 mm
- 64×114 mm
- Maximumtemperatuur:
- 88 °C
- 88 °C
- 88 °C
- Max. druk:
- 3,4 bar
- 3,4 bar
- 3,4 bar
Frequently Bought Together