Glasvezelfilters
Over dit artikel
Superior grade glass fibre filters for a variety of air sampling methods. Used in a variety of sample clean-up, prefiltration and analytical testing applications.
Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.
Type A/D: Bindmiddelvrije microvezels van borosilicaatglas. Uitstekende voorfilters voor oplossingen met veel zware deeltjes.
Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.
'Extra Thick': Microvezels van borosilicaatglas met acrylbindmiddel. Voor voorfiltratie van viskeuze biologische oplossingen en zwaar vervuilde monsters. De grote capaciteit voor het vasthouden van deeltjes maakt van deze schijven efficiënte dieptefilters voor filtratie van grote oplossingvolumes. Aerosolretentie (0,3 µm DOP): 99,97%.
Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.
27 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Superior grade glass fibre filters for a variety of air sampling methods. Used in a variety of sample clean-up, prefiltration and analytical testing applications.
Type A/B: Binder-free borosilicate glass microfibres. For diagnostic applications and sample prefiltration. High loading capacity with 2,5 times thicker glass than type A/C.
Type A/C: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater, for cell harvesting applications and prefiltration.
Type A/D: Bindmiddelvrije microvezels van borosilicaatglas. Uitstekende voorfilters voor oplossingen met veel zware deeltjes.
Type A/E: Binder-free borosilicate glass microfibres. For testing dissolved and suspended solids in wastewater and for gravimetric analysis of air pollutants. High flow rates, wet strength and solids holding capacities. Aerosol retention (0,3 µm DOP): 99,98%.
'Extra Thick': Microvezels van borosilicaatglas met acrylbindmiddel. Voor voorfiltratie van viskeuze biologische oplossingen en zwaar vervuilde monsters. De grote capaciteit voor het vasthouden van deeltjes maakt van deze schijven efficiënte dieptefilters voor filtratie van grote oplossingvolumes. Aerosolretentie (0,3 µm DOP): 99,97%.
Type Metrigard™: Ultrafine glass fibres with acrylic binder. For prefiltration in systems with high particulate matter to prolong membrane filter life.
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecifications for Product Family
Specificaties
- Catalog No:
- 513-0001
- 513-0007
- 513-0011
- 513-0015
- 513-0004
- 513-0002
- 513-0005
- 513-0008
- 513-0013
- 513-0017
- 513-0022
- 516-7789
- 516-7796
- 516-7725
- 516-9108
- 516-7797
- 516-7790
- 516-7795
- 513-0003
- 513-0009
- 513-0023
- 516-7939
- 516-7792
- 516-7863
- 516-7868
- 516-9016
- 516-7834
- Nr:
- A/E
- 'Extra Thick'
- A/B
- A/C
- A/E
- A/E
- Metrigard™
- 'Extra Thick'
- A/B
- A/C
- A/D
- A/E
- A/E
- A/E
- A/E
- A/E
- A/E
- A/E
- A/E
- 'Extra Thick'
- A/D
- A/E
- A/E
- A/B
- A/C
- A/D
- 'Extra Thick'
- Dikte:
- 330 µm
- 1270 µm
- 660 µm
- 254 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 1270 µm
- 660 µm
- 254 µm
- 660 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 1270 µm
- 660 µm
- 330 µm
- 330 µm
- 660 µm
- 254 µm
- 660 µm
- 1270 µm
- Poriëngrootte:
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 0,5 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 3 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 3 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 1 µm
- 3 µm
- 1 µm
- Waterdebiet:
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 124 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 153 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 80 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 124 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 153 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 649 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 649 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 250 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 124 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 153 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 649 ml/min/cm² (0,3 bar)
- 210 ml/min/cm² (0,3 bar)
- Luchtdebiet:
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 26 l/min/cm² (0,7 bar)
- 24 l/min/cm² (0,7 bar)
- 40 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 21 l/min/cm² (0,7 bar)
- 26 l/min/cm² (0,7 bar)
- 24 l/min/cm² (0,7 bar)
- 40 l/min/cm² (0,7 bar)
- 139 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 26 l/min/cm² (0,7 bar)
- 139 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 60 l/min/cm² (0,7 bar)
- 24 l/min/cm² (0,7 bar)
- 40 l/min/cm² (0,7 bar)
- 139 l/min/cm² (0,7 bar)
- 26 l/min/cm² (0,7 bar)
- Maximumtemperatuur:
- 550 °C
- 135 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 135 °C
- 135 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 135 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 550 °C
- 135 °C
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
- NrMaatBeschikbaarheidPrice
- Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0001NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0007Nr'Extra Thick'Dikte1270 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet210 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet26 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur135 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0011NrA/BDikte660 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet124 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet24 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0015NrA/CDikte254 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet153 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet40 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0004NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0002NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0005NrMetrigard™Dikte330 µmPoriëngrootte0,5 µmWaterdebiet80 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet21 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur135 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0008Nr'Extra Thick'Dikte1270 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet210 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet26 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur135 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0013NrA/BDikte660 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet124 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet24 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0017NrA/CDikte254 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet153 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet40 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0022NrA/DDikte660 µmPoriëngrootte3 µmWaterdebiet649 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet139 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7789NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7796NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7725NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-9108NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7797NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7790NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7795NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0003NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0009Nr'Extra Thick'Dikte1270 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet210 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet26 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur135 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.513-0023NrA/DDikte660 µmPoriëngrootte3 µmWaterdebiet649 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet139 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7939NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7792NrA/EDikte330 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet250 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet60 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7863NrA/BDikte660 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet124 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet24 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7868NrA/CDikte254 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet153 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet40 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-9016NrA/DDikte660 µmPoriëngrootte3 µmWaterdebiet649 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet139 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur550 °C - Specificaties:
More
Specifications
Cat. No.516-7834Nr'Extra Thick'Dikte1270 µmPoriëngrootte1 µmWaterdebiet210 ml/min/cm² (0,3 bar)Luchtdebiet26 l/min/cm² (0,7 bar)Maximumtemperatuur135 °C