1PS- fasen scheidingspapier, Whatman™
Voor het scheiden van waterige en organische fasen. Hoogwaardig filtreerpapier, hydrofoob dankzij impregnering met gestabiliseerde siliconen. Houdt de waterige fase vast en laat oplosmiddelen door.
- Er kan een oneindig aantal scheidingen gelijktijdig worden uitgevoerd
- De doorstroming stopt automatisch wanneer het oplosmiddel volledig is doorgelopen; kan dienen ter vervanging van scheitrechters
Solvent extraction can be time-consuming and messy when numerous separations are required
Mixed phases are poured directly into the 1PS phase-separating paper. The solvent phase flows through the paper quickly and cleanly, automatically stopping after the process is complete; all of the aqueous phase is retained. Droplets are automatically separated within seconds.
Frequently Bought Together