Filterhouders
Lichtgewicht filterhouders voor deeltjes- en stapelbemonstering.
- Niet-steriel
- Hoge kwaliteit en corrosiebestendig
In-line filterhouders zijn ideaal voor in-line vloeistof- of gasfiltratie, open unit 25 mm houder is ontworpen voor bemonstering in cleanrooms, terwijl de 47 mm houder wordt gebruikt voor het verzamelen van luchtmonsters in de ademzone en kan worden gebruikt voor het opsluiten van luchtmonsters deeltjes, fluorescerende tracers en andere verontreinigingen.
Lichtgewicht filterhouders voor deeltjes- en stapelbemonstering.
- Niet-steriel
- Hoge kwaliteit en corrosiebestendig
In-line filterhouders zijn ideaal voor in-line vloeistof- of gasfiltratie, open unit 25 mm houder is ontworpen voor bemonstering in cleanrooms, terwijl de 47 mm houder wordt gebruikt voor het verzamelen van luchtmonsters in de ademzone en kan worden gebruikt voor het opsluiten van luchtmonsters deeltjes, fluorescerende tracers en andere verontreinigingen.
- Catalog No:
- 300-0001
- 516-9031
- 300-0009
- 300-0002
- 516-9064
- 300-0000
- 300-0008
- In-/uitlaataansluiting verbindingen:
- 1⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
- 1⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
- 3⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
- 1⁄4"-18 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
- 3⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
- 1⁄8"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
- 1⁄8"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
Product Family Options
Inline
- MateriaalVoor ØHoogteØ uitw.
Specifications
Cat. No.300-0001In-/uitlaataansluiting verbindingen1⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubingSpecifications
Cat. No.516-9031In-/uitlaataansluiting verbindingen1⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubingSpecifications
Cat. No.300-0009In-/uitlaataansluiting verbindingen3⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubingSpecifications
Cat. No.300-0002In-/uitlaataansluiting verbindingen1⁄4"-18 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubingSpecifications
Cat. No.516-9064In-/uitlaataansluiting verbindingen3⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
Open face
- MateriaalVoor ØHoogteØ uitw.
Specifications
Cat. No.300-0000In-/uitlaataansluiting verbindingen1⁄8"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubingSpecifications
Cat. No.300-0008In-/uitlaataansluiting verbindingen1⁄8"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
Accessories
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- 516-8063Slangaansluitadapter, nylon, 1/4" MNPT naar slang van 6,4 mm binnendiameterVoor 300-0002, 516-90641 * 10 ST - 91,40 €
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- OmschrijvingType
- 516-1210Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubingFor 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-00081 * 5 ST - 53,30 €
- OmschrijvingType