Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuümfilterhouder
Vacuümfilterhouder
   Duurzame opties beschikbaar
Leverancier:   Sartorius
Vacuümfilterhouder
Leverancier:  Sartorius
   Duurzame opties beschikbaar
Certificaten
Vacuümfilterhouder
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Filter holders made from PC for filtration of aqueous solutions, ideal for use with peristaltic pumps or syringes.
Max. druk: 7 bar
* filter/voorfilter
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 611-0688
  • 611-0689
  • 611-0687
  • Environmentally Preferable:
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Voor Ø
    Beschikbaarheid
    Price
  • 13 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 107,19 €
    107,19 €
    1 * 12 ST
       107,19 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-0688
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    Renewable Energy Certificate
      Lage impact op de fabricage
  • 25 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 113,37 €
    113,37 €
    1 * 12 ST
       113,37 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-0689
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    Renewable Energy Certificate
      Lage impact op de fabricage
  • 50/40* mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 292,71 €
    292,71 €
    1 * 5 ST
       292,71 €
    Specificaties:
      Lage impact op de fabricage
    More
    Specifications
    Cat. No.
    611-0687
    Environmentally Preferable
    Lage impact op de fabricage
    Milieu certificering
    Renewable Energy Certificate
      Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Luer lock connector
    Luer lock connector
    611-0699
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 68,33 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone gasket, 10×14,9 mm
    Silicone gasket, 10×14,9 mm
    SART6980569
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 15,25 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flat silicone gasket, 20,5×26,5 mm
    Flat silicone gasket, 20,5×26,5 mm
    SART6980570
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 15,25 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tightening tool
    Tightening tool
    SART6980595
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 12,99 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.