ContactUsLinkComponent
Centrifugefilters, Vivaclear
Centrifugefilters, Vivaclear
Catalogus # 516-0156
Leverancier:  Sartorius
undefined
Centrifugefilters, Vivaclear
Catalogus # 516-0156
Leverancier:  Sartorius
Specificaties
  • Poriëngrootte:
    0,80 µm
  • VPE:
    100
Specificaties
Over dit artikel
Vivaclear centrifugefilters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik bij microfiltratie en resulteren in snelle en betrouwbare opheldering/filtratie van biologische monsters in de orde van grootte van 100 tot 500 µl. Zij kunnen worden gebruikt in vaste-hoekrotoren die geschikt zijn voor centrifugebuisjes van 2,2 ml.
  • Membraan van polyethersulfon met hoge doorstroming
  • Gering vastgehouden volume (<5 µl)
  • Snelle en reproduceerbare prestaties
Toepassingen: Opheldering van monsters voor de plaatsing in Vivapure centrifugatiekolommen voor eiwitzuivering; verwijdering van deeltjes en precipitatie; filtratie van plasma en serum; filtratie van cellen of celresten.