Oordoppen voor eenmalig gebruik, Bilsom 303
Supplier: HONEYWELL SAFETY
New Product
Certificates
About this item
Gegoten, PVC-vrije schuimdoppen zijn verkrijgbaar in twee maten voor een goede en comfortabele pasvorm.
- Polyurethaanschuim, zonder koord
- Conische vorm voor gemakkelijke inbrenging
- Glad buitenoppervlak voor betere hygiëne
- Gemakkelijk te bedienen transparante dispenser
SNR: 33 dB
EN 352-2
Certifications: EN 352-2.
Packaging: Beschikbaar in bulkverpakking, als afzonderlijke paren of per 400 paar in LS-400-dispenser.
Frequently Bought Together