Kleurbakje, WHEATON®
720-0701
- Omschrijving:Kleuringscuvet
- b×d×h:80×55×35 mm
- VPE:6
Natronkalkglas.
- Geschikt voor 19 objectglaasjes die recht achter elkaar of diagonaal kunnen worden geplaatst
Dit kleurbakje met deksel is geschikt voor tien enkele standaardobjectglaasjes van 76×26 mm, of voor 20 achter elkaar geplaatste objectglaasjes.