Petrischaal, Nalgene®
Catalogus # 710-4105
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Specificaties
- Ø:100 mm
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:Transparant
- Hoogte:15 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:10
Specificaties
Over dit artikel
Polymethylpenteen (PMP). Nuttig voor biotechnologische toepassingen omdat ze bestand zijn tegen celhechting.
- Barstbestendig
- Transparant
- Autoclaveerbaar
- Chemisch bestendig