Orders LinkContactUsLinkComponent
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
Leverancier:   SciLabware
Dilatometers, Quickfit®
Leverancier:  SciLabware
Certificaten
Dilatometers, Quickfit®
Dilatometers, Quickfit®
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicaatglas.
  • Dilatometer body is graduated with an arbitrary scale
  • Interchangable stopper has open top to allow weighting with steel balls etc.
For measuring the expansion of edible oils and fats over the temperature range within which melting takes place.
Bestelinformatie: The body and stopper should be ordered separately.
Product Family Options
Productinformatie
  • Beschikbaarheid
    Price
  • BIBBWE12/1
    Dilatometer body, with socket size NS 14/23, without stopper
    Dilatometer body, with socket size NS 14/23, without stopper
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 1 170,00 €
    1 170,00 €
    1 * 5 ST
       1 170,00 €
  • BIBBSB14DL
    Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
    Dilatometer stopper with cone size NS 14/23
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 193,00 €
    193,00 €
    1 * 5 ST
       193,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.