Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsiccatorplaat, Nalgene®
Exsiccatorplaat, Nalgene®
Keramiek-metaalverbinding, 230 mm
Catalogus # 467-3100
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Exsiccatorplaat, Nalgene®
Catalogus # 467-3100
   Lage impact op de fabricage
Exsiccatorplaat, Nalgene®
Exsiccatorplaat, Nalgene®
Keramiek-metaalverbinding, 230 mm
Price
131,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Onbreekbare exsiccatorplaat. Vuurgepolijst, corrosiebestendig, inert. Niet-hechtend glasoppervlak, met het metaal verbonden. Geschikt voor exsiccatoren: 467-3110, 467-3112 en 467-3120.
  • Betere weerstand tegen temperatuurwisselingen dan porselein
  • Met genummerde kwadranten voor gemakkelijke identificatie
  • Autoclaveerbaar
Specificaties
  • Ø:
    230 mm
  • Type:
    Keramiek-metaalverbinding
  • Cat. No.:
    467-3100
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage