Orders LinkContactUsLinkComponent
Exsiccator, Nalgene®
Exsiccator, Nalgene®
PC, 280 DN, 200 mm, 280×329 mm
Catalogus # 467-3120
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Exsiccator, Nalgene®
Catalogus # 467-3120
   Lage impact op de fabricage
Exsiccator, Nalgene®
Exsiccator, Nalgene®
PC, 280 DN, 200 mm, 280×329 mm
Price
236,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparant PC, onbreekbaar en lichtgewicht. Geschikt voor toepassingen met en zonder vacuüm. Breder ondergedeelte voor een grotere stabiliteit. Voor vacuümslangen met een binnendiameter van 6,4 mm (¹/₄") tot 19 mm (³/₄") en te gebruiken in combinatie met elke standaard-exsiccatorplaat van 230 mm, zoals de 467-3100. Alleen te gebruiken bij kamertemperatuur.
  • Handige zijarmen aan deksel en ondergedeelte
  • De O-ring zorgt voor een luchtdichte afdichting en hoeft niet te worden ingevet
  • Verwijderbare afsluitkraan
Bestelinformatie: Geleverd exclusief plaat. U kunt de plaat afzonderlijk bestellen.
Specificaties
  • Nominale afmeting:
    280 DN
  • Type:
    PC
  • Seq:
    01
  • Bruikbare hoogte:
    200 mm
  • Ø uitw.×h:
    280×329 mm
  • Cat. No.:
    467-3120
  • Milieu certificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stopcock assembly, PP, for desiccator top
    Stopcock assembly, PP, for desiccator top
    NALG71-5311-0010
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 64,50 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.