ValvTool
ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench, 1/4" hex and 5/16" heads
Catalogus # 554-1108
Leverancier: VICI JOUR RESEARCH
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor het los- en vastdraaien van 1/4' moeren.
- Dankzij de sleufkop geschikt voor vastzetten met slang in situ
Specificaties
- Omschrijving:ValvTool, 1/4" and 5/16" open wrench
- Gebruik met type kop:1/4" hex and 5/16" heads