Orders LinkContactUsLinkComponent
Raschig ringen
Raschig ringen
Leverancier:   Lenz Laborglas
Raschig ringen
Leverancier:  Lenz Laborglas
Certificaten
Raschig ringen
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
  • Om kolommen te vullen
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hoge thermische bestendigheid
Product Family Options
Productinformatie
  • Ø uitw.
    Hoogte
    Beschikbaarheid
    Price
  • LENZ05127003
    Raschig ring
    Raschig ring
    3 mm
    3 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 209,00 €
    209,00 €
    1 * 1 kg
       209,00 €
  • LENZ05127004
    Raschig ring
    Raschig ring
    4 mm
    4 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 155,00 €
    155,00 €
    1 * 1 kg
       155,00 €
  • LENZ05127005
    Raschig ring
    Raschig ring
    5 mm
    5 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 138,00 €
    138,00 €
    1 * 1 kg
       138,00 €
  • LENZ05127006
    Raschig ring
    Raschig ring
    6 mm
    6 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 87,60 €
    87,60 €
    1 * 1 kg
       87,60 €
  • LENZ05127008
    Raschig ring
    Raschig ring
    8 mm
    8 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 86,60 €
    86,60 €
    1 * 1 kg
       86,60 €
  • 201-1164
    Raschig ring
    Raschig ring
    10 mm
    10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 83,90 €
    83,90 €
    1 * 1 kg
       83,90 €