Raschig ringen, Quickfit®
Raschig ring, 9 mm, 9 mm
Catalogus # BIBBFC8/09
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- For use with Quickfit® plain fractionating columns
- Good chemical resistance
- Good thermal resistance
Short lengths of glass tubing. Manufactured from borosilicate glass for contamination-free performance.
Emballage: Supplied in 1 litre bags.
Specificaties
- Ø uitw.:9 mm
- Omschrijving:Raschig ring
- Hoogte:9 mm
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.