Laboratoriumjassen, Kimtech™ A7
wit, L
Catalogus # 113-1005
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze antistatische laboratoriumjassen bestaan uit meerdere lagen, met een chemisch en schuurbestendige spunbond 100% PP buitenlaag en een microvezel, doekachtige binnenlaag ontworpen om talrijke vloeistoffen op basis van water en droge deeltjes te filteren.
- Drie lagen stof voor verbeterde bescherming
- Drievoudige overlocknaden voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid, zelfs bij zwaar gebruik
- Het ademend materiaal vermindert het risico op hittestress voor het ononderbroken dragen gedurende lange perioden
- Uitstekende filtratie van deeltjes en bacteriën
- Scheurbestendige bouw, gelimiteerde oppervlakteweerstand
- Latex- en siliconenvrij, pluisarm
- Type 6 gelimiteerde bescherming tegen chemische spatten en uitvoerig getest tegen een gamma contaminanten
Ontworpen om analisten te beschermen tegen vloeibare chemicaliën met een lage risicograad, namelijk sproeiflessen, aerosols en lichte spatten (type 6 bescherming).
Kleur: Wit
Certificeringen: Type 6 (PB); Cat. III
Documents
Specificaties
- Confectiemaat:L
- Kleur:wit
- Seq:03
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:113-1005
- Kledingstuk toepassing:Chemical protection|Laboratory
- Sluitingstype:Met drukknopen
- Zakken:met zakken