Schroefsluitigen voor rechthoekige flessen
MUEL14.063.01
- Kleur:wit
- Omschrijving:Screw cap, PP 28
- VPE:20
PP, Wit.
- Tamper evident sluiting
- Zelfdichtend met interne conus
- Kan alleen worden gebruikt voor rechthoekige flessen 215-8331 tot 215-8334