Tangen volgens Kocher (Ochsner)
231-0251
- Lengte:200 mm
- VPE:1
Roestvrij staal, recht. Ideaal voor het afklemmen of regelen van vloeistofstroomsnelheden in slangaansluitingen.
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Corrosiebestendig
- Antimagnetisch