Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefklemmen
Statiefklemmen
Condensorklem, 330 g, 0 - 80 mm
Catalogus # 241-2017
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Statiefklemmen
Catalogus # 241-2017
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Statiefklemmen
Statiefklemmen
Condensorklem, 330 g, 0 - 80 mm
Price
26,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder-coated.
  • Cork lined jaws
  • Slewing range 360°
Specificaties
  • Spanwijdte:
    0 - 80 mm
  • Omschrijving:
    Condensorklem, 330 g