VWR®, Statiefklemmen met flexibele staaf
Catalog # 241-0040
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Spanwijdte:15 - 65 mm
- VPE:2
Specifications
About this item
Laboral aluminiumlegering. Klem met flexibele arm, montagestang 12 mm Ø en stanglengte 200 mm.
- Ronde klauwen bedekt met vinyl om geklemde artikelen te beschermen
- Handige flexibele arm heeft een maximale belasting van 500 g