Orders LinkContactUsLinkComponent
Entoog met handvat
Entoog met handvat
Catalogus # 631-7144
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Entoog met handvat
Catalogus # 631-7144
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Entoog met handvat
Entoog met handvat
Price
42,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, anti-magnetisch. Spatelvormig uiteinde.
Ø oog: 4 mm
Lengte: 210 mm