Transportdragers
Multifunctionele drager
Catalogus # 215-0170
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ga naar:
Product Details & Documents
PP.
- Robuust ontwerp, met dikke wanden
- Comfortabele handgreep
- Inzetstuk voor 6 compartimenten, 90 mm hoog, als optie verkrijgbaar
Voor het vervoeren van flessen, monsters, gereedschap en hulpmiddelen.
B×D×H: 360×180×150 mm
Ø (gat): 74 mm
Kleur: wit
Specificaties
- Omschrijving:Multifunctionele drager
- Seq:1