Flessendrager, Nalgene®
doorschijnend, 381×356×267 mm
Catalogus # 139-3120
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Flessendrager, Nalgene®
Catalogus # 139-3120
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE. Schuiminzetstukken.
- Voor maximaal 6 flessen met Ø 60, 89 en 108 mm
- Materiaal breekt of splintert niet
- Stapelbaar voor plaatsbesparing
Deze dragers zijn geschikt voor het veilige transport van glazen en kunststof flessen, containers en ander laboratoriummateriaal. Twee schuiminzetstukken met een totaal van 6 openingen om de flessen te scheiden wanneer de korf voor flessen gebruikt wordt.
Kleur: Doorschijnend.
Specificaties
- Kleur:doorschijnend
- b×d×h:381×356×267 mm
- Cat. No.:139-3120
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage