Flessendrager, SP Bel-Art
Catalog # 215-0195
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Voor:Maximaal 6 flessen
- Kleur:blauw
- Max. Ø recipiënt:72 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Dit lichtgewicht rek is geschikt voor het transport van maximaal 6 flessen.
PP.
- Autoclaveerbaar
- Lichte, stabiele constructie
B×D×H: 286×194×225 mm
Kleur: Blauw