Flessendragers, Nalgene®
8×500 ml flessen, 90 mm
Catalogus # 215-7991
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Flessendragers, Nalgene®
Catalogus # 215-7991
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PC.
- Ronde of vierkante flessen
- Hittebestendig tot 135 °C en autoclaveerbaar
- Handvat schuift in de drager voor opslag
Deze flessendragers zijn geschikt voor het transporteren en bewaren van 8×500 ml flessen.
Specificaties
- Voor:8×500 ml flessen
- Max. Ø recipiënt:90 mm
- Cat. No.:215-7991
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.