Veiligheidsflessensdrager, Nalgene®
Safety transport basket, geel, 6×500 ml flessen
Catalogus # 216-4428
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Veiligheidsflessensdrager, Nalgene®
Catalogus # 216-4428
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Om maximaal zes 500 ml standaard reagensflessen en de meeste andere glazen of plastic 500 ml flessen te dragen, bestaat deze drager uit een flessenmand en een goed sluitende deksel.
LDPE.
- Stapelbaar
- Voor het veilig vervoeren van flessen
- De kans dat flessen tegen elkaar slaan, eruit vallen of breken is minimaal
- Geen spatten van gevaarlijke chemicaliën als glazen flessen breken
- Stevige, brede greep voor gemakkelijk dragen
Specificaties
- Voor:6×500 ml flessen
- Kleur:geel
- Omschrijving:Safety transport basket
- Cat. No.:216-4428
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.