Buretten, rechte kraan
Leverancier: HIRSCHMANN
Certificaten
Over dit artikel
DURAN®, klasse B.
- Gejusteerd op 'Ex'
- Korte markeringen bij de hoofdmaten, zwarte schaalverdeling
Schaallengte: 500 mm.
Certificeringen: DIN EN ISO 385.
Frequently Bought Together