Buretten, rechte kraan, Schellbach
Supplier: HIRSCHMANN
Certificates
About this item
DURAN®, klasse B.
- Gejusteerd op 'Ex'
- Korte markeringen bij de hoofdmaten, blauwe schaalverdeling
Schaallengte: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN ISO EN 385
Frequently Bought Together