Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Borstels
Borstels voor balansen
Borstels voor balansen
Borstels voor balansen
611-9504
:
VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Borstels voor balansen
611-9504
:
VEREINIGTE PINSELFABRIKEN
Materiaal van borstelharen:
Natuurlijke borstelharen
Ø borstelkop:
9,5 mm
VPE:
1
Lengte borstel:
27 mm
Kwasten gemaakt van fijn berenhaar.