Brush for butyrometer
Natuurlijke borstelharen, Draad, 260 mm
Catalogus # HECH91120000012
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Brush with natural bristles and two brush parts, outer 22×12 mm, inner 60×45 mm. Galvanized iron thread handle.
Specificaties
- Materiaal van borstelharen:Natuurlijke borstelharen
- Handle material:Draad
- Totale lengte:260 mm