Opbergbox
4000 ml, 340×230×94 mm
216-3192
: VITLAB
Transparant SAN.
Rechthoekig, voor multifunctioneel gebruik.
- Met deksel
- Hoge chemische resistentie
- Licht en stapelbaar
- Capaciteit:4000 ml
- b×d×h:340×230×94 mm
Transparant SAN.
Rechthoekig, voor multifunctioneel gebruik.