Cryoboxen, PS
Catalog # 720-0503
Supplier: Simport Scientific
Specifications
- Compartimenten:64
- Voor:0,5/1,5/2,0 ml
- Kleur:blauw/wit
- VPE:4
Specifications
About this item
PS, wit/transparant met blauw insert van polyurethaanschuim.
- De dozen hebben een gebruiksbereik van ‒90 tot +80 °C
- De dozen zijn stapelbaar voor ruimtebesparing in vriezers en koelkasten en op labotafels
- Met een serie vierkantjes bedrukt (genummerd van 1 tot 64)
Ideaal voor het vasthouden van maximaal 64 buisjes van 0,5 tot 2 ml. Door het transparante deksel kan de gebruiker de inhoud van de doos zien, en het deksel is aan de doos bevestigd om verkeerde plaatsing te voorkomen. Er kan met een marker op het oppervlak worden geschreven, voor een betere voorraadcontrole.