ContactUsLinkComponent
Cryobox, Biobox 100
Cryobox, Biobox 100
Catalog # 479-0022
Supplier:  PAKGEN
undefined
Cryobox, Biobox 100
Catalog # 479-0022
Supplier:  PAKGEN
Specifications
  • Compartimenten:
    10×10
  • Voor:
    Cryovials up to 2,0 ml
  • Uitw. b×d×h:
    144×142×45 mm
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Uit wit gecoat karton.
  • Waterbestendig
  • De dozen worden geleverd inclusief deksel en onderverdeling
Geschikt voor gebruik in vriezers bij temperaturen van −80 tot −20 °C
De dozen worden geleverd inclusief deksel en onderverdeling.