ContactUsLinkComponent
Laptopkoeler -20 °C, Nunc™
Laptopkoeler -20 °C, Nunc™
Catalogus # 391-7635
   Lage impact op de fabricage
undefined
Laptopkoeler -20 °C, Nunc™
Catalogus # 391-7635
   Lage impact op de fabricage
Specificaties
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
  • Milieu certificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • VPE:
    1
Specificaties
Over dit artikel
Schokbestendig PC.
  • Opgedrukt alfanumeriek raster op het transparante deksel met uitsparingen aan één kant
  • Geschikt voor 20 CryoTubes™ (1,0 en 1,8 ml), inzetstukken worden meegeleverd voor microbuisjes van 0,2 tot 0,5 ml
  • Stapelbaar
  • Met vergrendelbaar handvat
Beschermt enzymen, cellen, reagentia en oplossingen door vriestemperaturen te handhaven op de laboratoriumtafel. Handhaaft vriestemperatuur tijdens de vorstvrije cyclus, stroomstoringen en het onbedoeld openen van de deur.