Koelbox, Quick Chill™, Nalgene®
Catalogus # 479-5160
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Koelbox, Quick Chill™, Nalgene®
Catalogus # 479-5160
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PC, niet-toxische isolatie-oplossing.
- Geen direct contact tussen de buisjes en de isolatie-oplossing, zodat de etiketten en markeringen niet loslaten
- Stapelbaar en voorzien van rubber antislipvoetjes
Voor snelle afkoeling van biologische monsters. Herhaaldelijk tot maximaal 45 minuten te gebruiken. Koelt maximaal 2 ml oplossing op alcoholbasis in minder dan 3 minuten af tot −20 °C of maximaal 2 ml oplossing op waterbasis in minder dan 4 minuten tot 0 °C.
Voor 12 (3×4) microbuisjes van 1,5 of 0,5 ml.
b×d×h: 151×108×125 mm
Specificaties
- Cat. No.:479-5160
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage